Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-phenylnaphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B4636-200MG B4636-1G
TCIAB4636-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAB4636-200MG TCIAB4636-1G
1-Bromo-2-phenylnaphthalene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-phenylnaphthalene


Formule: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD28384138
Numéro CAS: 22082-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité