Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
B4637-1G B4637-5G
TCIAB4637-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB4637-1G TCIAB4637-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClOS
MW: 196,65 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00051635
Numéro CAS: 39827-11-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité