3-Butoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Butoxybenzeneboronic Acid
B4640-1G B4640-5G
TCIAB4640-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB4640-1G TCIAB4640-5G
3-Butoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Butoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427053
Numéro CAS: 352534-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité