3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9H,9'H-3,3'-Bicarbazole
B4646-200MG B4646-1G
TCIAB4646-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAB4646-200MG TCIAB4646-1G
3,3'-Bicarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3'-Bicarbazole
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD11046470
Numéro CAS: 1984-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité