2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4648-5G B4648-25G
TCIAB4648-5GEA 121 EUR InStock
TCIAB4648-5G TCIAB4648-25G
2-Bromo-3-pentanone ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-3-pentanone
Formule: C₅H₉BrO
MW: 165,03 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11036312
Numéro CAS: 815-52-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité