2,4-Bis[8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl]squaraine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B4649-1G B4649-5G
TCIAB4649-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB4649-1G TCIAB4649-5G
2,4-Bis[8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl]squaraine ≥98.0% (sur base azote total)
2,4-Bis[8-hydroxy-1,1,7,7-tetramethyljulolidin-9-yl]squaraine
Formule: C₃₆H₄₄N₂O₄
MW: 568,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD28386094
Numéro CAS: 358727-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité