Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
B4650-200MG B4650-1G
TCIAB4650-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAB4650-200MG TCIAB4650-1G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01846406
Numéro CAS: 5381-25-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité