Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
B4656-5G B4656-25G
TCIAB4656-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4656-5G TCIAB4656-25G
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-bromo-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00143093
Numéro CAS: 77771-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité