1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Ethyl ester, 1-tert-Butyl 3-ethyl 4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
B4658-1G B4658-5G
TCIAB4658-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4658-1G TCIAB4658-5G
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1-tert-Butyl-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,2830 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656201
Numéro CAS: 146256-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité