Tridécanoate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
91558-5MLEA 234 EUR InStock
91558-5ML
Tridécanoate de méthyle, Supelco®
Tridécanoate de méthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,5 °C
Densité: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008977
Numéro CAS: 1731-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité