2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4662-200MG B4662-1G
TCIAB4662-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4662-200MG TCIAB4662-1G
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-4,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₁₆H₁₁BrN₂
MW: 311,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234884
Numéro CAS: 56181-49-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité