9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(benzene-1,2-diol)
B4665-1G B4665-5G
TCIAB4665-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB4665-1G TCIAB4665-5G
9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)fluorene
Formule: C₂₅H₁₈O₄
MW: 382,42 g/mol
Numéro CAS: 351521-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27afa358f8e2990d00fbc449acf15123dcf572ad&vid=27afa358f8e2990d00fbc449acf15123dcf572ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité