4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline
B4667-1G B4667-5G
TCIAB4667-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB4667-1G TCIAB4667-5G
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Bromo-4',4''-dimethoxytriphenylamine
Formule: C₂₀H₁₈BrNO₂
MW: 384,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD22124385
Numéro CAS: 194416-45-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité