2-Bromophenanthrene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4671-200MG B4671-1G
TCIAB4671-200MGEA 41.8 EUR InStock
TCIAB4671-200MG TCIAB4671-1G
2-Bromophenanthrene ≥97.0% (par GC)
2-Bromophenanthrene
Formule: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD13191756
Numéro CAS: 62162-97-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité