2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 2-Hydroxyphenyl ketone, 2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone, 1-(2-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
B4673-200MG B4673-1G
TCIAB4673-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB4673-200MG TCIAB4673-1G
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,24 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00218589
Numéro CAS: 2491-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité