3-Bromobenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanamine
B4676-5G B4676-25G
TCIAB4676-5GEA 55 EUR InStock
TCIAB4676-5G TCIAB4676-25G
3-Bromobenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01026119
Numéro CAS: 10269-01-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité