6-Bromo-m-toluonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4678-1G B4678-5G
TCIAB4678-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4678-1G TCIAB4678-5G
6-Bromo-m-toluonitrile ≥97.0% (par GC)
6-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD11040281
Numéro CAS: 42872-83-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité