3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Bromoacetyl)coumarin, 3-(2-Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
B4679-1G B4679-5G
TCIAB4679-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4679-1G TCIAB4679-5G
3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one ≥95.0% (par GC)
3-(Bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₁H₇BrO₃
MW: 267,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00488331
Numéro CAS: 29310-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité