4-Bromobenzhydrol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Bromobenzhydrol, 4-Bromophenyl phenyl carbinol, 4-Bromodiphenylmethanol, 4-Bromo-α-phenylbenzyl alcohol, 4-Bromobenzhydryl alcohol, (4-Bromophenyl)(phenyl)methanol
B4680-1G B4680-5G
TCIAB4680-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB4680-1G TCIAB4680-5G
4-Bromobenzhydrol ≥97.0% (par GC)
4-Bromobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016851
Numéro CAS: 29334-16-5
EINECS: 249-568-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité