3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4690-1G B4690-5G
TCIAB4690-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4690-1G TCIAB4690-5G
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00955614
Numéro CAS: 54231-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité