1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
B4692-5G B4692-25G
TCIAB4692-5GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB4692-5G TCIAB4692-25G
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Formule: C₁₃H₁₁IO
MW: 310,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079704
Numéro CAS: 19578-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité