6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid, UBP608
B4696-5G B4696-25G
TCIAB4696-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB4696-5G TCIAB4696-25G
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
6-Bromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅BrO₄
MW: 269,06 g/mol
Point de fusion: 193°C
Numéro MDL: MFCD00047640
Numéro CAS: 2199-87-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité