1-Benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4698-5ML B4698-25ML
TCIAB4698-5MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAB4698-5ML TCIAB4698-25ML
1-Benzylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD00224901
Numéro CAS: 2905-56-8
EINECS: 220-809-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité