6-Bromo-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4699-1G B4699-5G
TCIAB4699-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4699-1G TCIAB4699-5G
6-Bromo-4-hydroxycoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromo-4-hydroxycoumarin
Formule: C₉H₅BrO₃
MW: 241,04 g/mol
Point de fusion: 277°C
Numéro MDL: MFCD00239372
Numéro CAS: 4139-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité