Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4704-5G B4704-25G
TCIAB4704-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4704-5G TCIAB4704-25G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98.0% (par GC)
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Numéro MDL: MFCD00016342
Numéro CAS: 1889-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité