3'-Benzyloxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB4705-25GEA 225 EUR InStock
TCIAB4705-25G TCIAB4705-5G
3'-Benzyloxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Benzyloxyacétophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00026221
Numéro CAS: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité