4-Bromo-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4708-1G B4708-5G
TCIAB4708-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB4708-1G TCIAB4708-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00982006
Numéro CAS: 89642-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité