3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B4710-1G B4710-5G
TCIAB4710-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB4710-1G TCIAB4710-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD04972700
Numéro CAS: 436799-33-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f440bdb52d11ecd870f377bb2e76cede62dc456&vid=f9d2d9a21ebd941ce397e85410f2bf1ebc83cdeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité