Benfotiamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: S-(2-(N-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)formamido)-5-(phosphonooxy)pent-2-en-3-yl) benzothioate, S-Benzoylthiamine O-Monophosphate
B4711-5G B4711-25G
TCIAB4711-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4711-5G TCIAB4711-25G
Benfotiamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benfotiamine
Formule: C₁₉H₂₃N₄O₆PS
MW: 466,5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057343
Numéro CAS: 22457-89-2
EINECS: 245-013-4
Merck Index: 14,01041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité