tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(hydroxymethyl)piperazine, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine, 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
B4716-200MG B4716-1G
TCIAB4716-200MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAB4716-200MG TCIAB4716-1G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,2774 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115304
Numéro CAS: 301673-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité