1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4721-200MG B4721-1G
TCIAB4721-200MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4721-200MG TCIAB4721-1G
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene
Formule: C₉H₁₁BrO₃
Point d'ébullition: 263°C
Numéro MDL: MFCD00094684
Numéro CAS: 20129-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité