4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4722-1G B4722-5G
TCIAB4722-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4722-1G TCIAB4722-5G
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002360
Numéro CAS: 2491-32-9
EINECS: 219-654-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité