2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4723-1G B4723-5G
TCIAB4723-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4723-1G TCIAB4723-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrobenzenol
Formule: C₇H₆BrNO₄
Numéro MDL: MFCD06797984
Numéro CAS: 115929-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité