4-Butoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
B4727-1G B4727-5G
TCIAB4727-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4727-1G TCIAB4727-5G
4-Butoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Butoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427054
Numéro CAS: 105365-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité