4-Benzyloxyphenylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
B4734-1G B4734-5G
TCIAB4734-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4734-1G TCIAB4734-5G
4-Benzyloxyphenylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD00016400
Numéro CAS: 838-96-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité