1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane
Stabilization: stabilisé avec sodium carbonate
TCIAB4736-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4736-5G TCIAB4736-25G
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane ≥90.0% (par GC) stabilisé
1-Bromo-2-(2-méthoxyéthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183,05 g/mol
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité