Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
B4737-1G B4737-5G
TCIAB4737-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB4737-1G TCIAB4737-5G
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-bromo-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD02664700
Numéro CAS: 66916-99-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité