3-Bromo-2-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4738-1G B4738-5G
TCIAB4738-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4738-1G TCIAB4738-5G
3-Bromo-2-éthoxypyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-2-éthoxypyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Numéro MDL: MFCD00234309
Numéro CAS: 57883-25-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité