5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
B4739-5G B4739-25G
TCIAB4739-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4739-5G TCIAB4739-25G
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Numéro MDL: MFCD00017169
Numéro CAS: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité