Acide 3-bromo-5-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4740-1G B4740-5G
TCIAB4740-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4740-1G TCIAB4740-5G
Acide 3-bromo-5-hydroxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-5-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₃
Numéro MDL: MFCD06797980
Numéro CAS: 140472-69-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité