4-(n-Butoxy)phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butoxyphenylacetic acid
B4742-1G B4742-5G
TCIAB4742-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4742-1G TCIAB4742-5G
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(n-Butoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016832
Numéro CAS: 4547-57-3
EINECS: 224-904-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité