4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4744-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4744-1G TCIAB4744-5G
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉BrN₂
MW: 189,06 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00052532
Numéro CAS: 15801-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité