3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4745-200MG B4745-1G
TCIAB4745-200MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4745-200MG TCIAB4745-1G
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-2,6-dimethoxytoluene
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD11046750
Numéro CAS: 22794-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité