2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4746-200MG B4746-1G
TCIAB4746-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4746-200MG TCIAB4746-1G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene ≥98.0% (par GC)
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formule: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD28384139
Numéro CAS: 1313514-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité