1,4-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Phenylenebis(dimethylsilane)
B4748-5ML B4748-25ML
TCIAB4748-5MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAB4748-5ML TCIAB4748-25ML
1,4-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥98.0% (par GC)
1,4-Phénylènebis(diméthylsilane)
Formule: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00039790
Numéro CAS: 2488-01-9
EINECS: 219-638-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&vid=f343304566eb05899db609d63eff07e51a43d83c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité