N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Bromoanilino)biphenyl
B4753-1G B4753-5G
TCIAB4753-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB4753-1G TCIAB4753-5G
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
N-(4-Bromophenyl)-4-biphenylamine
Formule: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD20486764
Numéro CAS: 1160294-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité