1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromobenzoyl)acetone, 1-(4-Bromophenyl)butane-1,3-dione
B4754-1G B4754-5G
TCIAB4754-1GEA 158 EUR InStock
TCIAB4754-1G TCIAB4754-5G
1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Bromophenyl)-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD04619579
Numéro CAS: 4023-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité