9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-([1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-yl)-10-bromoanthracene
B4755-200MG B4755-1G
TCIAB4755-200MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAB4755-200MG TCIAB4755-1G
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-(1,1':3',1''-terphenyl-5'-yl)anthracene
Formule: C₃₂H₂₁Br
MW: 485,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD26406220
Numéro CAS: 474688-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité