5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4756-1G B4756-5G
TCIAB4756-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4756-1G TCIAB4756-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Numéro MDL: MFCD08445659
Numéro CAS: 189628-37-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité