3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B4757-1G B4757-5G
TCIAB4757-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB4757-1G TCIAB4757-5G
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO₂
Numéro MDL: MFCD01123027
Numéro CAS: 52805-45-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité